Wichtige Dokumente
T4069
JC-1
≥97% purity, solid
Synonym(e):
5,5′,6,6′-Tetrachlor-1,1′,3,3′-tetraethyl-imidacarbocyanin-iodid, 5,5′,6,6′-Tetrachlor-1,1′,3,3′-tetraethylbenzimidazolocarbocyaniniodid, CBIC2(3)
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
JC-1, powder or solid (Crystals)
Assay
≥97%
Qualitätsniveau
Form
powder or solid (Crystals)
Methode(n)
titration: suitable
Farbe
faint red to very dark red
ε (Extinktionskoeffizient)
≥175000 at 511-517 nm in methanol
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[I-].CCN1C(=C\C=C\c2n(CC)c3cc(Cl)c(Cl)cc3[n+]2CC)/N(CC)c4cc(Cl)c(Cl)cc14
InChI
1S/C25H27Cl4N4.HI/c1-5-30-20-12-16(26)17(27)13-21(20)31(6-2)24(30)10-9-11-25-32(7-3)22-14-18(28)19(29)15-23(22)33(25)8-4;/h9-15H,5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
FYNNIUVBDKICAX-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?