T2668
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3139
nominal capacity 16 mL
Synonym(e):
High-Speed Centrifuge Tubes, Nalgene tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (Sealing cap)
polypropylene
polypropylene copolymer
round bottom tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RCF 50,000 × g
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene® 3139-0016
Nennkapazität
16 mL