SYNS371207
Synthware™ Glass syringe
borosilicate glass 3.3, capacity 50 mL
Synonym(e):
Synthware S371207, glass sample syringe
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass 3.3
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech S371207
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Glass Syringe (For Lab Use Only), Capacity: 50mL
Anwendung
kemetch; synthware; SYRINGE
Leistungsmerkmale und Vorteile
Organic Chemistry
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)