Wichtige Dokumente
SRP5210
FLT4 (800-end), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
FLT41, LMPH1A, PCL, VEGFR3
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Produktlinie
PRECISIO® Kinase
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous glycerol solution
Spezifische Aktivität
57.8-78.2 nmol/min·mg
Mol-Gew.
~85 kDa
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... FLT4(2324)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 1