SRP3314
IL-22 human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
IL-TIF
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Wirksamkeit
0.7-1.0 ng/mL
Mol-Gew.
33.6 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Verunreinigungen
endotoxin, tested
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IL22(50616)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)