SRP3243
IL-3 beta from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonym(e):
HCGF, MCGF (Mast cell growth factor), Multi-CSF, P-cell stimulation factor
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Wirksamkeit
≤10 ng/mL ED50
Mol-Gew.
16.3 kDa
Verpackung
pkg of 20 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Farbe
white to off-white
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
rat ... IL3(24495)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)