SRP0395
SETD2 active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
HYPB, SET domain containing 2, SET2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
60.9 kDa
Verpackung
pkg of 50 μg
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... SETD2(29072)
Allgemeine Beschreibung
Human SETD2/pGEX6P1 (GenBank Accession No. NM_014159), amino acids 1418-1714 with N-terminal GST-tag, MW= 60.9kDa, expressed in an Escherichia coli expression system.
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)