SRP0161
Histone H4 peptide (1-21) human
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
HIST2H4A
About This Item
Empfohlene Produkte
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)