Direkt zum Inhalt
SML4118
Haloperidol decanoate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Decanoic acid 4-(4-chlorophenyl)-1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-4-piperidinyl ester, Haldol decanoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H41ClFNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
530.11
MDL number:
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
41116107
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(OC1(CCN(CCCC(C2=CC=C(C=C2)F)=O)CC1)C3=CC=C(C=C3)Cl)=O
Biochem/physiol Actions
Cell-permeable decanoate ester of haloperidol (H1512), a selective and a potent dopamine D2 (DRD2) antagonist, that acts as a long-acting injectable antipsychotic.
Haloperidol decanoate is a cell-permeable decanoate ester of haloperidol (H1512), a selective and a potent dopamine D2 (DRD2) antagonist, that acts as a long-acting injectable antipsychotic. Haloperidol decanoate is reported to be metabolized in the liver and undergo hydrolysis by plasma and/or tissue esterases to form haloperidol and decanoic acid.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Haloperidol decanoate
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)