Wichtige Dokumente
SML3782
Omadacycline tosylate
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
MK-2764 tosylate, (4S,4aS,5aR,12aS)-4,7-bis(Dimethylamino)-9-(2,2-dimethylpropylaminomethyl)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12aoctahydrotetracene-2-carboxamide, 4-methylbenzenesulfonate, Amadacycline tosylate, BAY 73-7388 tosylate, MK 2764 tosylate, MK2764 tosylate, PTK 0796 tosylate, PTK-0796 tosylate, PTK0796 tosylate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
yellow to orange
Löslichkeit
H2O: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
-10 to -25°C
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Lact. - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable