Wichtige Dokumente
SML3688
Hypoxia probe 4
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
5-Methoxy-1,2-dimethyl-3-(((3-oxo-9-(O-tolyl)-3H-xanthen-6-yl)oxy)methyl)-1H-indole-4,7-dione
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
, Faint yellow to yellow-brown
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
CN1C(C(C=C2OC)=O)=C(C2=O)C(COC3=CC=C(C(C4=CC=CC=C4C)=C5C=C6)C(OC5=CC6=O)=C3)=C1C
InChI
1S/C32H25NO6/c1-17-7-5-6-8-21(17)29-22-11-9-19(34)13-26(22)39-27-14-20(10-12-23(27)29)38-16-24-18(2)33(3)31-25(35)15-28(37-4)32(36)30(24)31/h5-15H,16H2,1-4H3
1 of 4
Dieser Artikel | 84190 | 403644 | 759155 |
---|---|---|---|
≥98.0% (HPLC) | ≥90% (HPLC) | 96% | 97% |
100 | - | 100 | 100 |
peptide synthesis | peptide synthesis | - | - |
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)