Wichtige Dokumente
SML3362
YM-244769 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[(3-Aminophenyl)methyl]-6-[4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenoxy]-3-pyridinecarboxamide dihydrochloride, N-(3-Aminobenzyl)-6-{4-[3-fluorobenzyl)oxy]phenoxy} nicotinamide dihydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to pink
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
O=C(C1=CC=C(OC2=CC=C(OCC3=CC=CC(F)=C3)C=C2)N=C1)NCC4=CC=CC(N)=C4
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable