Wichtige Dokumente
SML3306
BAY-390
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(1R,2R)-2-(4-Fluorophenylamino)-1-(trifluoromethyl)cyclohexanol, BAY 390, BAY390
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
oil
Farbe
yellow to orange
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC1=CC=C(C=C1)N[C@H]2[C@@](C(F)(F)F)(CCCC2)O
InChIKey
IESAJAZKMLPVIB-VXGBXAGGSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)