Wichtige Dokumente
SML3274
AZD5904
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-3-(2-Tetrahydrofuryl-methyl)-2-thioxanthine, (R)-TX3, 3-[[(2R)-Tetrahydrofuran-2-yl]methyl]-2-thioxo-7H-purin-6-one, AZD 5904, AZD-5904, TX3 R-enantiomer, TX4
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1NC(N(C[C@@H]2OCCC2)C3=C1NC=N3)=S
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable