Wichtige Dokumente
SML3257
Demethyleneberberine
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5,6-Dihydro-2,3-dihydroxy-9,10-dimethoxy-dibenzo[a,g]quinolizinium, 7,8,13,13a-Tetradehydro-2,3-dihydroxy-9,10-dimethoxy-berbinium, Demethylene-berberine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
, White to very dark grey
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
[n+]21c(cc4c(c2)c(c(cc4)OC)OC)c3c(cc(c(c3)O)O)CC1
InChI
1S/C19H17NO4/c1-23-18-4-3-11-7-15-13-9-17(22)16(21)8-12(13)5-6-20(15)10-14(11)19(18)24-2/h3-4,7-10,22H,5-6H2,1-2H3/p+1
InChIKey
HVTCKKMWZDDWOY-UHFFFAOYSA-O
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)