Wichtige Dokumente
SML2731
alpha-NETA
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
α-NETA, 2-(alpha-Naphthoyl)ethyltrimethylammonium iodide, N,N,N-Trimethyl-γ-oxo-1-naphthalenepropanaminium iodide, N,N,N-Trimethyl-3-(naphthalen-1-yl)-3-oxopropan-1-aminium iodide, a-NETA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2)CC[N+](C)(C)C.[I-]
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable