Wichtige Dokumente
SML2608
CSRM617 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2,3,4-Trihydroxyphenyl-methylidene)-hydrazino-2-amino-3-hydroxy-1-propanone hydrochloride, 2-Amino-3-hydroxy-N′-(2,3,4-trihydroxybenzylidene)propanehydrazide hydrochloride, 2-[(2,3,4-trihydroxyphenyl)methylene] serinehydrazide hydrochloride (1:1)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
H2O: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1=C(C=CC(O)=C1O)C=NNC(C(CO)N)=O.Cl
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)