Wichtige Dokumente
SML2570
NSC 146109 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(10-Methyl-9-anthracenyl) methyl carbamimidothioic acid ester hydrochloride, NSC146109 hydrochloride, XI-011 hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S(Cc1c2c(c(c3c1cccc3)C)cccc2)\C(=N/[H])\N.Cl
InChI
1S/C17H16N2S.ClH/c1-11-12-6-2-4-8-14(12)16(10-20-17(18)19)15-9-5-3-7-13(11)15;/h2-9H,10H2,1H3,(H3,18,19);1H
InChIKey
VIBMUYOXJUCEMA-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)