SML2533
Jedi1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Methyl-5-phenyl-3-furancarboxylic acid, 2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid, 2-Methyl-5-phenylfuran-3-carboxylic acid, 5-Phenyl-2-methyl-3-furancarboxylic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-]C(=O)c1c([o]c(c1)c2ccccc2)C
InChI
1S/C12H10O3/c1-8-10(12(13)14)7-11(15-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,13,14)/p-1
InChIKey
VLMNACSEESRUAK-UHFFFAOYSA-M
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)