Wichtige Dokumente
SML2099
NIBR-0213
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-2-({3′-[(R)-1-(4-Chloro-3-methyl-phenyl)-ethylamino]-3,5-dimethyl-biphenyl-4-carbonyl}-amino)-propionic acid, N-[[3′-[[(1R)-1-(4-Chloro-3-methylphenyl)ethyl]amino]-3,5-dimethyl[1,1′-biphenyl]-4-yl]carbonyl]-L-alanine, NIBR 0213, NIBR0213
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@@H](C(O)=O)NC(C1=C(C)C=C(C2=CC=CC(N[C@@H](C3=CC=C(Cl)C(C)=C3)C)=C2)C=C1C)=O
InChI
1S/C27H29ClN2O3/c1-15-11-20(9-10-24(15)28)18(4)29-23-8-6-7-21(14-23)22-12-16(2)25(17(3)13-22)26(31)30-19(5)27(32)33/h6-14,18-19,29H,1-5H3,(H,30,31)(H,32,33)/t18-,19+/m1/s1
InChIKey
KYHUARFFBDLROH-MOPGFXCFSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)