Wichtige Dokumente
SML2041
CE3F4
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5,7-Dibromo-6-fluoro-3,4-dihydro-2-methyl-1(2H)-quinolinecarboxaldehyde
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C11H10Br2FNO/c1-6-2-3-7-9(15(6)5-16)4-8(12)11(14)10(7)13/h4-6H,2-3H2,1H3
InChIKey
ZZLQPWXVZCPUGC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable