Wichtige Dokumente
SML1873
(2R,6R)-Hydroxynorketamine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2R,6R)-HNK hydrochloride; (2R,6R)-2-Amino-2-(2-chlorophenyl)-6-hydroxy-cyclohexanone hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -95 to -115°, c = 1 in H2O
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
H2O: 25 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1[C@@](C2=CC=CC=C2Cl)(N)CCC[C@H]1O.Cl
InChI
1S/C12H14ClNO2.ClH/c13-9-5-2-1-4-8(9)12(14)7-3-6-10(15)11(12)16;/h1-2,4-5,10,15H,3,6-7,14H2;1H/t10-,12-;/m1./s1
InChIKey
ZQJVHBJDLMIKJK-MHDYBILJSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)