Wichtige Dokumente
SML1827
CCF642
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-(4-Methoxyphenyl)-5-((5-nitrothiophen-2-yl)methylene)-2-thioxothiazolidin-4-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
yellow to orange
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S=C1SC(C(N1C(C=C2)=CC=C2OC)=O)=CC(S3)=CC=C3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C15H10N2O4S3/c1-21-10-4-2-9(3-5-10)16-14(18)12(24-15(16)22)8-11-6-7-13(23-11)17(19)20/h2-8H,1H3
InChIKey
SPYIETQLOVDJCF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)