Wichtige Dokumente
SML1811
BIQ
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
FG 2216, FG-2216, IOX 3, N-[(1-Chloro-4-hydroxy-3-isoquinolinyl)carbonyl]glycine, YM 311, [[(1-Chloro-4-hydroxyisoquinolin-3-yl)carbonyl]amino]acetic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1=C(C(NCC(O)=O)=O)N=C(Cl)C2=CC=CC=C21
InChI
1S/C12H9ClN2O4/c13-11-7-4-2-1-3-6(7)10(18)9(15-11)12(19)14-5-8(16)17/h1-4,18H,5H2,(H,14,19)(H,16,17)
InChIKey
OUQVKRKGTAUJQA-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)