SML1769
Cyclotraxin-B trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
CNPMGYTKEGC (Modifications: Disulfide bridge between 1 - 11), L-Cysteinyl-L-asparaginyl-L-prolyl-L-methionylglycyl-L-tyrosyl-L-threonyl-L-lysyl-L-a-glutamylglycyl-L-cysteine, cyclic (1>11)-disulfide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
film
Farbe
colorless
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
S1SC[C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N2[C@@H](CCC2)C(=O)N[C@H](C(=O)NCC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C1)C(=O)O)CCC(=O)O)CCCCN)[C@H](O)C)Cc3ccc(cc3)O)CCSC)CC(=O)N)N
InChI
1S/C48H73N13O17S3/c1-24(62)39-46(75)58-28(6-3-4-15-49)43(72)56-29(12-13-38(67)68)41(70)52-21-37(66)55-33(48(77)78)23-81-80-22-27(50)40(69)59-32(19-35(51)64)47(76)61-16-5-7-34(61)45(74)57-30(14-17-79-2)42(71)53-20-36(65)54-31(44(73)60-39)18-25-8-10-26(63)11-9-25/h8-11,24,27-34,39,62-63H,3-7,12-23,49-50H2,1-2H3,(H2,51,64)(H,52,70)(H,53,71)(H,54,65)(H,55,66)(H,56,72)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,69)(H,60,73)(H,67,68)(H,77,78)/t24-,27+,28+,29+,30+,31+,32+,33+,34+,39+/m1/s1
InChIKey
JLBMMJHZUYBFGX-ZHTCEXBHSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)