Wichtige Dokumente
SML1645
SBI-0640756
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-Chloro-3-[3-(5-fluoro-pyridin-3-yl)-acryloyl]-4-phenyl-1H-quinolin-2-one, SBI-756
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC1=CN=CC(/C=C/C(C2=C(C3=CC=CC=C3)C4=C(C=CC(Cl)=C4)NC2=O)=O)=C1
InChI
1S/C23H14ClFN2O2/c24-16-7-8-19-18(11-16)21(15-4-2-1-3-5-15)22(23(29)27-19)20(28)9-6-14-10-17(25)13-26-12-14/h1-13H,(H,27,29)/b9-6+
InChIKey
VVWGPQZBDQVQRC-RMKNXTFCSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)