Merck
SML1612
Sigma-Aldrich
2-PMPA
≥98% (HPLC), powder, glutamate carboxypeptidase II inhibitor
Synonym(e):
2-(Phosphonomethyl)-pentandicarbonsäure, 2-Phosphonomethylpentandicarbonsäure, PMPA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11O7P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
product name
2-PMPA, ≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
H2O: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O=C(O)CCC(C(O)=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H11O7P/c7-5(8)2-1-4(6(9)10)3-14(11,12)13/h4H,1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)(H2,11,12,13)
InChIKey
ISEYJGQFXSTPMQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
2-(Phosphonomethyl)pentandicarbonsäure (2-PMPA) blockiert die intravenöse Selbstverabreichung von Kokain, die durch geringe Einheitsdosen von Kokain aufrechterhalten wird. Außerdem hemmt sie die kokaininduzierte Wiederaufnahme von Drogenbeschaffungsverhalten. 2-PMPA verringert die BOLD-Signale (blood oxygen-level dependent - abhängig vom Blutsauerstoffgehalt) im Gehirn von betäubten Mäusen.
2-PMPA ist ein potenter (IC50 ~1 nM) und selektiver Inhibitor von Glutamatcarboxypeptidase II (GCPII), auch als N-Acetyl-L-aspartyl-L-glutamat-peptidase I (NAALADase I), NAAG-Peptidase oder prostataspezifisches Membranantigen (PSMA) bekannt. 2-PMPA weist eine neuroprotektive Wirkung auf. 2-PMPA verhindert und behandelt die kognitive Beeinträchtigung im EAE-Modell von Multipler Sklerose und schützt vor Soman-induzierter Neuropathologie.
2-PMPA ist ein potenter und selektiver Inhibitor von Glutamatcarboxypeptidase II (GCPII).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mena Asha Krishnan et al.
Biomaterials science, 9(6), 2295-2312 (2021-02-09)
The current challenge in fluorescence guided surgery (FGS) for prostate cancer (PCa) is in the design of imaging probes with high selectivity, clear visualization of tumour margins, and minimal toxicity. This report aims to design and develop a novel NIR-nanoprobe
2-PMPA, a NAAG peptidase inhibitor, attenuates magnetic resonance BOLD signals in brain of anesthetized mice
Baslow M H, et al.
Journal of Molecular Neuroscience, 26(1), 1-16 (2005)
Eden Kapcan et al.
Current protocols in chemical biology, 12(4), e88-e88 (2020-12-17)
The emergence of covalent inhibitors and chemoproteomic probes in translational chemical biology research requires the development of robust biophysical and analytical methods to characterize their complex interactions with target biomolecules. Importantly, these methods must efficiently assess target selectivity and accurately
Inhibition of N-acetylated-alpha-Linked-Acidic Dipeptidase (NAALADase) by 2-PMPA Attenuates Cocaine-Induced Relapse in Rats: A NAAG-mGluR2/3-Mediated Mechanism
Xi Z X, et al.
Journal of Neurochemistry, 112(2), 564-564 (2010)
Vilde Yuli Stenberg et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals, 63(3), 129-143 (2020-01-11)
Prostate-specific membrane antigen (PSMA) is the most promising target for radioligand therapy of prostate cancer. The aim of this study was to prepare a small molecular ligand p-SCN-Bn-TCMC-PSMA (NG001) and compare it with the commonly used DOTA-based PSMA-617. The PSMA-targeting