Wichtige Dokumente
SML1518
SID 3712249
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
1,8-Diamino-3,6-di-1-pyrrolidinyl-2,7-naphthyridine-4-carbonitrile, MLS000054131, MiR-544 Inhibitor 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
white to brown
Löslichkeit
DMSO: 15 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
NC1=C2C(C=C(N3CCCC3)N=C2N)=C(C#N)C(N4CCCC4)=N1
InChI
1S/C17H21N7/c18-10-12-11-9-13(23-5-1-2-6-23)21-15(19)14(11)16(20)22-17(12)24-7-3-4-8-24/h9H,1-8H2,(H2,19,21)(H2,20,22)
InChIKey
SSWVPYMSHHEYAB-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)