Merck
SML1380
Sigma-Aldrich
Sacubitril Calciumsalz
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2R,4S)-4-[(3-Carboxy-1-oxopropyl)amino]-4-[(p-phenylphenyl)methyl]-2-methylbutansäure-ethylester, 4-[[(2S,4R)-5-Ethoxy-4-methyl-5-oxo-1-(4-phenylphenyl)pentan-2-yl]amino]-4-oxobutansäure Calciumsalz, 4-{[(2S,4R)-1-(4-Biphenylyl)-5-ethoxy-4-methyl-5-oxo-2-pentanyl]amino}-4-oxobutansäure; (2R,4S)-5-(Biphenyl-4-yl)-4-[(3-carboxypropionyl)amino]-2-methylpentansäure-ethylester, AHU-377 Calciumsalz, AHU377 Calciumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H28NO5 · 0.5Ca
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.52
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Ca+2].N([C@@H](C[C@@H](C)C(=O)OCC)Cc3ccc(cc3)c4ccccc4)C(=O)CCC(=O)[O-].N([C@@H](C[C@@H](C)C(=O)OCC)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)C(=O)CCC(=O)[O-]
Biochem./physiol. Wirkung
Sacubitril (AHU377) ist ein Prodrug-Inhibitor der Membran-Metallo-Endopeptidase (Neprilysin). Sacubitril bildet die Hälfte der bei Herzinsuffizienz angewendeten Kombinationstherapie aus LCZ696 in Kombination mit dem Angiotensin-Rezeptorblocker Valsartan. Sacubitril (AHU377) wird durch Esterasen in den aktiven Inhibitor LBQ657 umgewandelt, der den durch Neprilysin verursachten Abbau von zwei blutdrucksenkenden Peptiden, dem atrialen natriuretischen Peptid und dem B-Typ-natriuretischem Peptid, verhindert. Das AHU377 Valsartan-Kombinationsarzneimittel LCZ696 resultierte in einer Reduzierung des kardiovaskulären Mortalitätsrisikos um 20 % im Vergleich zum Standard-ACE-Inhibitor Enalapril und eine Reduzierung des Krankenhausaufenthaltsrisikos um 21 %.
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)