SML1173
Lubiprostone
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(11a,15R)-11,15-Epoxy-16,16-difluoro-15-hydroxy-9-oxo-prostan-1-oic acid, Ru 0211, Spi 0211
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
FC(F)([C@@]1(O[C@H]2[C@@H]([C@@H](C(=O)C2)CCCCCCC(=O)O)CC1)O)CCCC
InChI
1S/C20H32F2O5/c1-2-3-11-19(21,22)20(26)12-10-15-14(16(23)13-17(15)27-20)8-6-4-5-7-9-18(24)25/h14-15,17,26H,2-13H2,1H3,(H,24,25)/t14-,15+,17+,20+/m0/s1
InChIKey
WGFOBBZOWHGYQH-DKYLXPRQSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable