SML0848
LM22A-4
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N1,N3,N5-Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-benzenetricarboxamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(CCO)C(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)NCCO)C(=O)NCCO
InChI
1S/C15H21N3O6/c19-4-1-16-13(22)10-7-11(14(23)17-2-5-20)9-12(8-10)15(24)18-3-6-21/h7-9,19-21H,1-6H2,(H,16,22)(H,17,23)(H,18,24)
InChIKey
RGWJKANXFYJKHN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)