Merck
SML0737
Sigma-Aldrich
MitoTEMPO
≥98% (HPLC), powder, antioxidant
Synonym(e):
(2-(2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl-4-ylamino)-2-oxoethyl)triphenylphosphoniumchlorid, Mito-TEMPO
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H35N2O2P · Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
510.03
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
MitoTEMPO, ≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
protect from light
Farbe
white to light brown
Löslichkeit
H2O: 10 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
MitoTEMPO wird als ein auf Mitochondrien zielendes Antioxidationsmittel verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
MitoTEMPO ist ein mitochondrial ausgerichtetes Antioxidationsmittel und ein spezifischer Fänger von mitochondrialem Superoxid. MitoTEMPO ist eine Kombination aus dem Antioxidationsmittel Piperidinnitroxid TEMPO und dem lipophilen Kation Triphenylphosphonium, das MitoTEMPO die Fähigkeit verleiht, Lipiddoppelschichten problemlos zu passieren und sich in den Mitochondrien um das Hundertfache anzureichern. Mitochondriale Dysfunktion und oxidativer Stress tragen zu einer Vielzahl von Störungen bei, zum Beispiel Herz-Kreislauf-, Nieren- und Lebererkrankungen sowie Parkinson und Alzheimer.
Sonstige Hinweise
Lichtempfindlich
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Regulation of morphine-induced synaptic alterations: Role of oxidative stress, ER stress, and autophagy
Yu C, et al.
The Journal of Biological Chemistry (2016)
Eunice E To et al.
Antioxidants & redox signaling, 32(13), 929-942 (2019-06-14)
Aims: Reactive oxygen species (ROS) are highly reactive molecules generated in different subcellular sites or compartments, including endosomes via
Modulation of mitochondrial antiviral signaling by human herpesvirus 8 interferon regulatory factor 1
Young KH, et al.
Journal of Virology (2016)
Caveolin 1-related autophagy initiated by aldosterone-induced oxidation promotes liver sinusoidal endothelial cells defenestration
Xiaoying L, et al.
Redox Biology, 508-521 (2017)
Yike Yang et al.
Antioxidants & redox signaling, 34(2), 118-136 (2020-04-02)
Aims: Although preeclampsia (PE) has been attributed to excessive oxidative stress (OS) in the placenta, mild antioxidants failed to prevent PE in clinical trials. As mitochondria are a major source of OS, this study assessed the potential of a potent