Wichtige Dokumente
SML0584
NNGH
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
BML-205, N-Isobutyl-N-(4-methoxyphenylsulfonyl)glycyl hydroxamic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 15 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(CC(C)C)CC(=O)NO
InChI
1S/C13H20N2O5S/c1-10(2)8-15(9-13(16)14-17)21(18,19)12-6-4-11(20-3)5-7-12/h4-7,10,17H,8-9H2,1-3H3,(H,14,16)
InChIKey
JIRXORZYIXSWOB-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)