Wichtige Dokumente
SML0360
TAK-715
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(4-(2-Ethyl-4-(3-methylphenyl)-1,3-thiazol-5-yl)-2-pyridyl)benzamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
faintly yellow to dark yellow
Löslichkeit
DMSO: >15 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCc1nc(-c2cccc(C)c2)c(s1)-c3ccnc(NC(=O)c4ccccc4)c3
InChI
1S/C24H21N3OS/c1-3-21-27-22(18-11-7-8-16(2)14-18)23(29-21)19-12-13-25-20(15-19)26-24(28)17-9-5-4-6-10-17/h4-15H,3H2,1-2H3,(H,25,26,28)
InChIKey
HEKAIDKUDLCBRU-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... MAPK14(1432)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable