Wichtige Dokumente
SML0212
PSB36
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-Butyl-3-(3-hydroxypropyl)-8-(3-noradamantyl)xanthine, 1-Butyl-8-(hexahydro-2,5-methanopentalen-3a(1H)-yl)-3,9-dihydro-3-(3-hydroxypropyl)-1H-purine-2,6-dione, PSB-36
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to tan
Löslichkeit
DMSO: ≥20 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCN1C(=O)N(CCCO)c2nc([nH]c2C1=O)C34C[C@@H]5C[C@@H](C[C@H]3C5)C4
InChI
1S/C21H30N4O3/c1-2-3-5-25-18(27)16-17(24(20(25)28)6-4-7-26)23-19(22-16)21-11-13-8-14(12-21)10-15(21)9-13/h13-15,26H,2-12H2,1H3,(H,22,23)/t13-,14+,15-,21-
InChIKey
CIBIXJYFYPFMTN-FZUGUKJMSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)