SML0064
MBX-102
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(aR)-4-Chloro-a-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzeneacetic acid 2-(acetylamino)ethyl ester, Arhalofenate, JNJ39659100, MBX-102/JNJ39659100
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to tan
Löslichkeit
DMSO: ≥35 mg/mL
Ersteller
Johnson & Johnson
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)c1cc(ccc1)O[C@H](c2ccc(cc2)Cl)C(=O)OCCNC(=O)C
InChI
1S/C19H17ClF3NO4/c1-12(25)24-9-10-27-18(26)17(13-5-7-15(20)8-6-13)28-16-4-2-3-14(11-16)19(21,22)23/h2-8,11,17H,9-10H2,1H3,(H,24,25)/t17-/m1/s1
InChIKey
BJBCSGQLZQGGIQ-QGZVFWFLSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)