Wichtige Dokumente
SMB01072
Turmeronol A
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
(6S)-2-Methyl-6-(3-hydroxy-4-methylphenyl)-2-hepten-4-one, (S)-6-(3-Hydroxy-4-methylphenyl)-2-methylhept-2-en-4-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant
Assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Mol-Gew.
232.32
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C15H20O2/c1-10(2)7-14(16)8-12(4)13-6-5-11(3)15(17)9-13/h5-7,9,12,17H,8H2,1-4H3/t12-/m0/s1
InChIKey
OSIFVLKZUWRNBN-LBPRGKRZSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable