Wichtige Dokumente
SMB01052
Aridanin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
3-({2-Deoxy-2-[(1-hydroxyethylidene)amino]hexopyranosyl}oxy)olean-12-en-28-oic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant
Assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Mol-Gew.
659.89
Löslichkeit
water: slightly soluble
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C38H61NO8/c1-21(41)39-28-30(43)29(42)24(20-40)46-31(28)47-27-12-13-35(6)25(34(27,4)5)11-14-37(8)26(35)10-9-22-23-19-33(2,3)15-17-38(23,32(44)45)18-16-36(22,37)7/h9,23-31,40,42-43H,10-20H2,1-8H3,(H,39,41)(H,44,45)/t23-,24+,25-,26+,27-,28+,29+,30+,31-,35-,36+,37+,38-/m0/s1
InChIKey
VRFWJSCLROXBBW-FUHHSGJXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable