Wichtige Dokumente
SMB00509
1,2-Dimyristoyl-sn-glycerin
≥95%
Synonym(e):
(S)-1,2-Dimyristin, (S)-Glycerin-1,2-dimyristat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Funktionelle Gruppe
ketone
Lipid-Typ
neutral glycerides
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCC(OC[C@H](CO)OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C31H60O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-30(33)35-28-29(27-32)36-31(34)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,32H,3-28H2,1-2H3/t29-/m0/s1
InChIKey
JFBCSFJKETUREV-LJAQVGFWSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable