SCP0094
Caspase Inhibitor
Synonym(e):
Ac-AEVD-CHO, caspase 6 inhibitor, caspase 8 inhibitor
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized
Zusammensetzung
Peptide Content, ≥80%
Lagerbedingungen
protect from light
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CASP10(843) , CASP6(839) , CASP8(841) , CASP9(842)
Amino Acid Sequence
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)