SCJ4600036
CF™ 633 aminooxy
suitable for fluorescence
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
~893 g/mol
ε (Extinktionskoeffizient)
100000 at 630 nm
Extinktionsverhältnis
A280/630 nm 0.48
Fluoreszenz
λex 633 or 635 nm (Flow cytometry laser line)
λex 633 or 635 nm (Microscopy laser line)
λex 630 nm; λem 650 nm
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)