Wichtige Dokumente
SCJ4600013
CF™ 405S succinimidyl ester
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (TLC)
Form
solid
Mol-Gew.
~1169 g/mol (free acid)
Löslichkeit
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (Extinktionskoeffizient)
33000 at 404 nm
Extinktionsverhältnis
A280/404 nm 0.7
Fluoreszenz
λex 360, 405 or 407 nm (Flow cytometry laser line)
λex 404 nm; λem 431 nm
λex 405 nm (Microscopy laser line)
Eignung
suitable for fluorescence
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- to label diphtheria toxoid (DT) to determine the percentage of DT associated with liposomes
- in the preparation of the dye-encapsulated silica nanoparticles (CF 405S SiNP)
- as a fluorescent dye for the fluorescent labeling of native human serum albumin (HSA) (HSAUT)
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable