SAB5702417
Anti-iNOS Antibody, clone 3L0U6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
HEP-NOS, INOS, NOS, NOS2A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
3L0U6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
130 kDa
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
3 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
ACPWKFLFKTKFHQYAMNGEKDINNNVEKAPCATSSPVTQDDLQYHNLSKQQNESPQPLVETGKKSPESLVKLDATPLSSPRHVRIKNWGSGMTFQDTLHHKAKGILTCRSKSCLGSIMTPKSLTRGPRDKPTPPDELLPQAIEFVNQYYGSFKEAKIEEHLARVEAVTKEIETTGTYQLTGDELIFATKQAWRNAPRC
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NOS2(4843)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)