SAB5702128
Anti-Mitofusin 2 Antibody, clone 4H10F8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CMT2A,CMT2A2,CMT2A2A,CMT2A2B,CPRP1,HMSN6A,HSG,MARF,MFN2,Mitofusin 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4H10F8, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
80 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
2 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MSLLFSRCNSIVTVKKNKRHMAEVNASPLKHFVTAKKKINGIFEQLGAYIQESATFLEDTYRNAELDPVTTEEQVLDVKGYLSKVRGISEVLARRHMKVA
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MFN2(9927)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)