SAB5702091
Anti-TNFR2/TNFRSF1B Antibody, clone 7S1K0, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CD120b,TBPII,TNF-R-II,TNF-R75,TNFBR,TNFR1B,TNFR2,TNFR80,p75,p75TNFR,TNF Receptor II,TNFRSF1B
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7S1K0, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
68 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.38 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
RASTGSSDSSPGGHGTQVNVTCIVNVCSSSDHSSQCSSQASSTMGDTDSSPSESPKDEQVPFSKEECAFRSQLETPETLLGSTEEKPLPLGVPDAGMKPS
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TNFRSF1B(7133)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)