Merck
SAB5701776
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-IRS1-S307 antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
2.12 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer307)
Angaben zum Gen
human ... IRS1(3667)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a protein which is phosphorylated by insulin receptor tyrosine kinase. Mutations in this gene are associated with type II diabetes and susceptibility to insulin resistance.
Immunogen
A synthetic phosphorylated peptide around S307 of human IRS1 (NP_005535.1).
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable