SAB5700804
Anti-p38 MAPK antibody produced in rabbit
Synonym(e):
CSBP, CSBP1, CSBP2, CSPB1, EXIP, MAPK14, Mxi2, PRKM14, PRKM15, RK, SAPK2A, p38, p38 MAPK, p38ALPHA
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
29
34
35
41
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
1.86 mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:1000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAPK14(1432)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable