SAB5300393
Anti-C-RAF antibody
mouse monoclonal, 4G4
Synonym(e):
CRAF, NS5, Raf-1, c-Raf
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Monoclonal Anti-RAF1 antibody produced in mouse, clone 4G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4G4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
73 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... RAF1(5894)
Immunogen
Mouse monoclonal antibody raised against RAF1
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)