SAB4701116
Monoclonal Anti-CD73 antibody produced in mouse
clone AD2
Synonym(e):
CALJA, E5NT, NT5E, ecto-5´nucleotidase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
Allophycocyanin conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AD2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Methode(n)
flow cytometry: 10 μL
Hinterlegungsnummer
NP_001191742.1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NT5E(4907)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)