SAB4700394
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
mouse monoclonal, MEM-101A
Synonym(e):
Anti-ITGB1, Anti-Integrin β1 chain
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Monoclonal Anti-CD29 antibody produced in mouse, clone MEM-101A, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MEM-101A, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, pig, canine
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGB1(3688)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Flow cytometry/Cell sorting (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)